Bariumchlorid Dihydrat ≥98%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
21709.364EA 347 EUR InStock
21709.364
Bariumchlorid Dihydrat ≥98%, TECHNICAL
Bariumchlorid Dihydrat
Formel: BaCl₂·2H₂O
Siedepunkt: 1560 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 960 °C
Dichte: 3,86 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149154
CAS-Nummer: 10326-27-9
EINECS: 233-788-1
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,00971
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge