Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Bariumchlorid Dihydrat ≥99%, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

21715.263EA 43.9 EUR InStock
21715.263 21715.296
Bariumchlorid Dihydrat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Bariumchlorid Dihydrat


Formel: BaCl₂·2H₂O
MW: 244.27 g/mol
Siedepunkt: 1560
Melting Pt: 960
Dichte: 3.86 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149154
CAS-Nummer: 10326-27-9
EINECS: 233-788-1
UN: 1564
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,00971
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Insolubility in water Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge