Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Carboxymethylcellulose Natriumsalz, niedrige Viskosität, Millipore®

Lieferant: Calbiochem (Part of Merck)

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


217277-1 217277-250
217277-1EA 254 EUR InStock
217277-1 217277-250
Carboxymethylcellulose Natriumsalz, niedrige Viskosität, Millipore®
Carboxymethyl cellulose sodium salt
Substrate for cellulase.


Formel: [C₆H₇O₂(OH)x(OCH₂COONa)y]n
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081472
CAS-Nummer: 9004-32-4
Merck Index: 14,01829
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Viscosity (2%, H₂O, 25 °C) 25 - 75 mPas

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge