Aceton-[D6] 99.8 atom % D, AcroSeal® für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
217371000
217371000.EA 321 EUR InStock
217371000.
Aceton-[D6] 99.8 atom % D, AcroSeal® für die Kernresonanzspektroskopie
Aceton-[D6]
Formel: D₃CC(O)CD₃
Siedepunkt: 55 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –93 °C
Dichte: 0,87 g/cm³
Flash-Pt: –20 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00044635
CAS-Nummer: 666-52-4
UN: 1090
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge