Bariumnitrat ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
21740.293EA 156 EUR InStock
21740.293
Bariumnitrat ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Barium nitrate
Formel: Ba(NO₃)₂
MW: 261.34 g/mol
Melting Pt: ∼592 °C
Dichte: ∼3.23 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003442
CAS-Nummer: 10022-31-8
EINECS: 233-020-5
UN: 1446
ADR: 5.1 (6.1) II
Merck Index: 13,00986
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.0 %
pH (20°C; 5 %) 5.0 - 8.0
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 100 ppm
Not precipitated by H2SO4 (as SO4) Max. 0.05 %
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
Ca (Calcium) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 2 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm
Na (Sodium) Max. 50 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.2 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..