Probengläschen in Lab File®, WHEATON®
Lieferant: DWK Life Sciences
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
224801 224802 224804 224814 224831 224833 224805 224806 224808 W224815
218-2221EA 224 EUR InStock
218-2221 218-2222 218-2223 218-2230 218-2201 218-2203 218-2224 218-2225 218-2226 WHEAW224815
Probengläschen in Lab File®, WHEATON®
Vials
Zur Lagerung von Reagenzien und Standardsubstanzen. Hervorragend geeignet für geringe Derivatisierungsreaktionen. Wheaton 33 Borosilikatglas mit niedrigem Gehalt an extrahierbaren Substanzen ist ideal für Forschungsstudien, in denen die Stabilität von Glas von zentraler Bedeutung ist.
Bestellinformation: Ohne Kappe.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge