Probengläschen, E-C, WHEATON®
Lieferant: DWK Life Sciences
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
224722 224724 224706 224711 224712 224714 224728 224721 224740 224750 224708 224701 224705 224710 224742 224720 224725 224726 224730 224731 224732 224745 224748 224752 224734 W224810 W226060
215-3572EA 236 EUR InStock
215-3572 215-3573 218-2261 218-2266 218-2267 218-2268 215-3576 215-3571 WHEA224740 WHEA224750 WHEA224708 WHEA224701 WHEA224705 WHEA224710 215-3577 WHEA224720 215-3574 215-3575 WHEA224730 WHEA224731 WHEA224732 215-3579 215-3581 WHEA224752 WHEA224734 WHEAW224810 WHEAW226060
Probengläschen, E-C, WHEATON®
Vials
Klare Fläschchen sind aus Borosilikatglas gefertigt, das kaum extrahierbare Substanzen enthält und eine exzellente Chemikalienbeständigkeit bietet. Gemäß den Anforderungen der Normen USP Typ I und ASTM E 438 Typ I, Klasse A.
Hergestellt aus braunem Borosilikatglas, gemäß den Anforderungen der Norm USP Glas-Typ I hinsichtlich der Lichtemission zum Schutz lichtempfindlicher Produkte.
Bestellinformation: Kappen und Ersatzkappen können separat erworben werden.
Verpackung: Die Fläschchen sind in zwei Schrumpffolienpackungen mit 100 Stück verpackt, die Kontaminationen durch gewelltes Material verringern. Die 60 ml-Fläschchen sind in einer Schumpffolienpackung mit 143 Stück verpackt.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge