Bortrifluorid-Methanol-Komplex 20% in Methanol zur Synthese
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
22007.263EA 91.1 EUR InStock
22007.263
Bortrifluorid-Methanol-Komplex 20% in Methanol zur Synthese
Bortrifluorid-Methanol-Komplex
Formel: CH₄BF₃O
Dichte: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 16 °C (geschlossener Tiegel)
MDL Number: MFCD00071635
CAS-Nummer: 373-57-9
EINECS: 206-766-4
UN: 2924
ADR: 3 (8),II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 13 - 20 %
Density (20/4) 0.880 - 0.895
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge