Trichter mit kurzem Stiel
Lieferant: SciLabware
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
2140/10M 2140/11M 2140/12M 2140/14M 2140/01M 2140/06M 2140/02M 2140/03M
221-0006EA 20.6 EUR InStock
221-0006 221-0020 221-0007 221-0008 221-0003 221-0005 221-0004 221-0017
Trichter mit kurzem Stiel
Trichter Filtertrichter Filtertrichter
PYREX®, borosilicate glass
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
With smooth internal walls.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge