Trichter mit kurzem Stiel, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
4260-0040 4260-0060 4260-0100
221-0096EA 41.4 EUR InStock
221-0096 221-0097 221-0098
Trichter mit kurzem Stiel, Nalgene®
Trichter Filtertrichter Filtertrichter
LDPE, durchscheinend.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Mit Außenrippen zur besseren Luftableitung ausgestattet und verfügen über eine Aufhängeöse
  • Ideal zur Filtration mit Unterdruck
Mit glatten Innenwänden. Sehr stabile Konstruktion.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge