Büchner-Trichter, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
4280-0550 4280-0700 4280-0900 4280-1100 4280-1500
221-0100EA 14.6 EUR InStock
221-0100 221-0101 221-0102 221-0103 221-0104
Büchner-Trichter, Nalgene®
Trichter Filtertrichter Büchner-Trichter
PP
  • Leicht, stabil und langlebig
  • In Ober- und Unterteil zerlegbar, zur einfachen Reinigung
  • Autoklavierbar
Für Filterpapier oder Membranfiltrationsscheiben.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge