Pulvertrichter mit kurzem, weitem Stiel
Lieferant: VITLAB
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
70894 71194
221-0160EA 2.8 EUR InStock
221-0160 221-0163
Pulvertrichter mit kurzem, weitem Stiel
Trichter Pulvertrichter
PP, translucent.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Autoclavable
Used for transferring powders. Also suitable for liquids.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge