Industrie-Trichter, Azlon®
Lieferant: SciLabware
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
FWC102 FWC106 FWC110 FWC116 FWC108 FWC104 FWC112 FWC118 FWC114
221-0037EA 23 EUR InStock
221-0037 221-0039 221-0041 221-0044 221-0040 221-0038 221-0042 221-0045 221-0168
Industrie-Trichter, Azlon®
Trichter Filtertrichter Filtertrichter
HDPE, durchscheinend.
  • Gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
  • Unzerbrechlich, starr
  • Gerader oberer Rand zur Vermeidung von Verschütten
Mit glatten Innenwänden. Robust und stark. Universaltrichter für die vielfältigsten Anwendungen. Aufhängeöse für einfache Aufbewahrung.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge