Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

VWR®, Analysentrichter

Lieferant: VWR Collection

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

221-0243EA 8.1 EUR InStock
221-0243 221-0244 221-0245 221-0246 221-0247 221-0248 221-0249 221-0250 VWRI221-0246S
VWR®, Analysentrichter
Trichter Filtertrichter Analysentrichter
PP, durchscheinend.

  • Innere Rippen im Winkel von 58° für schnelle Filtration
  • Äußere Rippen verhindern Lufteinschlüsse unter dem Filterpapier
  • Sehr gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit

Zur Verwendung mit Standard-Filterpapier geeignet. Verbindungswinkel 60°.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge