Trichter, mikro, SP, Bel-Art
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
F146850024 F146850028 F146850035
221-1248EA 83.4 EUR InStock
221-1248 221-1249 221-1250
Trichter, mikro, SP, Bel-Art
Trichter Filtertrichter Filtertrichter
PP
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Autoklavierbar bei 121 °C
Zum Füllen von Büretten und kleinen Flaschen geeignet.  
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge