Trichter mit kurzem Stiel
Lieferant: Kavalier
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
N632421001031 N632421001046 N632421001056 N632421001076 N632421001125 N632421001150 632413001300 N632421001030 N632421001041 N632421001050 N632421001060 N632421001071 N632421001081 N632421001086 N632421001100 632413001200 632413001250
221-1721EA 16.3 EUR InStock
221-1721 221-1722 221-1723 221-1724 221-1727 221-1728 221-1731 KAVAN632421001030 KAVAN632421001041 KAVAN632421001050 KAVAN632421001060 KAVAN632421001071 KAVAN632421001081 KAVAN632421001086 KAVAN632421001100 KAVA632413001200 KAVA632413001250
Trichter mit kurzem Stiel
Trichter Filtertrichter Filtertrichter
Borosilikatglas, Grad 3.3.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit glatten Innenwänden.
Zertifizierungen: DIN 12445 und ISO 4798
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge