Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Analysentrichter

Lieferant: KARTELL

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

145 146 147 148 150 152 153 155 156
221-1811EA 4.8 EUR InStock
221-1811 221-1812 221-1813 221-1814 221-1815 221-1816 221-1520 221-1818 221-1819
Analysentrichter
Trichter Filtertrichter Analysentrichter
PP, durchscheinend.

  • Innere Rippen im Winkel von 58° zur Beschleunigung des Filtriervorganges
  • Äußere Rippen verhindern Lufteinschlüsse unter dem Filterpapier
  • Autoklavierbar

Mit Innen- und Außenrippen. Öffnungswinkel 60°.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge