Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Quecksilber(II)iodid 99,0 ACS, Fluka™

Lieferant: HONEYWELL

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

221090-100G 221090-25G 221090-500G
221090-100GEA 114.15 EUR InStock
221090-100G 221090-25G 221090-500G
Quecksilber(II)iodid 99,0 ACS, Fluka™
Quecksilber(II)iodid


Formel: HgI₂
MW: 454.4 g/mol
Siedepunkt: 354 °C
Melting Pt: 259 °C
Dichte: 6.28 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011044
CAS-Nummer: 7774-29-0
EINECS: 231-873-8
UN: 1638
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05905
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (excluding dried substances) Min. 99.0 %
Solubility complying
Mercury (Hg⁺) Max. 0.1 %
Soluble mercury salts (as Hg) Max. 0.05 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge