Cadmiumacetat Dihydrat 99,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
22189.294EA 462 EUR InStock
22189.294
Cadmiumacetat Dihydrat 99,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Cadmiumacetat Dihydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Cd·2H₂O
MW: 266.53 g/mol
Siedepunkt: 105…107 °C (4 Torr)
Melting Pt: 256
Dichte: 2.341 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150020
CAS-Nummer: 5743-04-4
EINECS: 208-853-2
UN: 2570
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,01614
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.0 %
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Cu (Copper) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Na (Sodium) Max. 20 ppm
Pb (Lead) Max. 50 ppm
Zn (Zinc) Max. 20 ppm
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..