Cadmium(II)sulfat 8/3-Hydrat 98,0-102,0, AnalaR NORMAPUR® ACS zA
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
22226.236EA 125 EUR InStock
22226.236
Cadmium(II)sulfat 8/3-Hydrat 98,0-102,0, AnalaR NORMAPUR® ACS zA
Cadmium(II)sulfat 8/3-Hydrat
Formel: 3CdSO₄·8H₂O
MW: 256.51 g/mol (anhy)
Melting Pt: 41
Dichte: 3.79 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD02253000
CAS-Nummer: 7790-84-3
EINECS: 233-331-6
UN: 2570
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,01627
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 98.0 - 102.0 %
Insoluble matter Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
NO3 + NO2 (as NO3) Max. 30 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Cu (Copper) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
K (Potassium) Max. 100 ppm
Na (Sodium) Max. 0.02 %
Pb (Lead) Max. 30 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.05 %
Conforms to ACS Passes test
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge