Saugheber
Lieferant: BURKLE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
5605-1000
223-1513EA 61.6 EUR InStock
223-1513
Saugheber
Pumpen Fass/Transferpumpen
Saugheber aus LDPE/PVC.
  • Gute Sicht auf das Medium durch transparente Schläuche
  • Mit Absperrhahn
  • Ideal für gelegentliches Abfüllen von Flüssigkeiten
Einfach zu bedienende Modelle für schnelles Abfüllen von wässrigen Flüssigkeiten von höher stehenden in tiefer stehende Gebinde. Funktion nach dem Heberprinzip: Flüssigkeit braucht nur einmal angesaugt werden. Nicht zum Abfüllen von starken Säuren und Laugen geeignet.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge