Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Calciumcarbonat 98,5-100,5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens niedriger Alkali-Gehalt, gefällt

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


22300.233EA 42.7 EUR InStock
22300.233 22300.290 22300.460
Calciumcarbonat 98,5-100,5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens niedriger Alkali-Gehalt, gefällt
Calciumcarbonat


Formel: CaCO₃
MW: 100.09 g/mol
Melting Pt: 825
Dichte: 2.71 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010906
CAS-Nummer: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
REACH: 01-2119486795-18
Merck Index: 13,01658
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated on dried substance) 98.5 - 100.5 %
Ba (Barium) Passes test
Identification A Passes test Ph.Eur.
Identification B Passes test Ph.Eur.
Particle size d50 (about 14 µm) Passes test
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Insolubility in acetic acid Max. 0.2 %
Insolubility in hydrochloric acid Max. 50 ppm
Loss on drying (200°C) Max. 1.0 %
Magnesium and alkali metals Max. 1.5 %
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.03 %
Al (Aluminium) Max. 50 ppm
As (Arsenic) Max. 4 ppm
Cu (Copper) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.02 %
Na (Sodium) Max. 0.2 %
Pb (Lead) Max. 5 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.1 %
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge