Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Calciumchlorid Dihydrat ≥99% ACS, Fluka™

Lieferant: HONEYWELL

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

223506-4X2.5KG
223506-4X2.5KGEA 1244.55 EUR InStock
223506-4X2.5KG
Calciumchlorid Dihydrat ≥99% ACS, Fluka™
Calciumchlorid Dihydrat


Formel: CaCl₂·2H₂O
Siedepunkt: 1,900 °C (1.013 hPa)
Melting Pt: 765 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149613
CAS-Nummer: 10035-04-8
Merck Index: 13,01660
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99.0 - 105.0 %
pH (5 %, 25 °C) 4.5 - 8.5
Water insoluble matter Max. 0.01 %
Barium (Ba) Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Potassium (K) Max. 0.01 %
Magnesium (Mg) Max. 0.005 %
Sodium (Na) Max. 0.02 %
Strontium (Sr) Max. 0.1 %
Heavy metals (ICP) ACS Max. 5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %
Ammonium (NH₄) Max. 0.005 %
Oxidizing substances (as NO₃) Max. 0.003 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge