Pumpenantrieb, rotarus®
Lieferant: HIRSCHMANN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
9501542 9501564 9501544 9501524 9501522 9501364 9501362 9501344 9501342 9501324 9501322 9501562 9501132 9531661 951102022 951106060 951106061 951108062 951108063 951108064 951108565 951108566 950113260 950113262 9531660 9531665 9531666
224-0117EA 3188 EUR InStock
224-0117 224-0120 224-0118 224-0116 224-0115 224-0114 224-0113 224-0112 224-0111 224-0110 224-0109 224-0119 224-0228 224-0193 224-0224 224-0223 224-0222 224-0221 224-0220 224-0219 224-0218 224-0217 224-0227 224-0226 224-0194 224-0192 224-0191
Pumpenantrieb, rotarus®
Pumpen Pumpenantriebe Antriebe für Schlauchradpumpen
Die rotarus® Peristaltikpumpe Serie hat eine Auswahl an verschiedenen Motoren, Gehäusen unterschiedlicher Schutzklassen und intelligenter Steuerungstechnik der Fördermengen. Diese deckt ein sehr breites Spektrum an Anwendungsbereichen im Labor und in der Industrie ab.
  • Auswechselbare Pumpenköpfe, Ein- und Multi-Kanal-Design
  • Schnelles Auswechseln aller Pumpenköpfe ohne Einsatz von Werkzeug
  • Kalibrierfähig
  • Mit 24 V DC zu betreiben, auch Outdoor-Nutzung ist mit entsprechendem Zubehör möglich
  • USB- und RS232-Schnittstellen zur PC-Anbindung
  • Fließrate ist abhängig vom genutzten Pumpenkopf
Motoren in den 50 bis 100 Watt-Klassen sorgen für präzise Förderung in Drehzahlbereichen von 0,2 bis 500 min⁻¹. Damit können auch Medien hoher Viskosität exakt dosiert werden. RFID-Technologie kommt zur Erkennung der Pumpenköpfe und der Schläuche zum Einsatz. Auch Einstelldaten für Basisparameter lassen sich auf diese Weise speichern und jederzeit wieder abrufen. Die Varianten rotarus® flow, volume und fast verfügen über eine automatische Blockadeerkennung und Leckageüberwachung des Schlauches in Verbindung mit einem Schlauchpumpenkopf.
rotarus® standard: Leistungsstarkes Basismodell mit Bedienfeld am Gehäuse. Die Drehzahl kann direkt am Gerät programmiert werden.
rotarus® flow: Komfortable Förderpumpe mit Steuerungsmöglichkeit von Drehzahl und Fließgeschwindigkeit. Besonders für Förderaufgaben geeignet, die eine bestimmte Fördergeschwindigkeit kalibriert in Fließrate erfordern. Mit dem Bedienfeld am Gehäuse für Grundfunktionen (Geschwindigkeit); das externe Bedienmodul mit TFT-Touchscreen für weitere Funktionen (Flussrate). Automatische Erkennung von Pumpenkopf und Schlauch durch RFID-Technologie. Integrierte Erkennung von Blockierungen und Störungen.
rotarus® volume: Extrem komfortable und präzise Dosierpumpe - das Spitzenmodell. Auswahlmöglichkeiten für Drehzahl, Fließrate, Dosierungsdauer und Gesamtvolumen und weitere intelligente Funktionen. Verschiedene Pumpmethoden mit variablen Zyklen und abgestuften Geschwindigkeiten lassen sich ebenfalls steuern. Steuereinheit/-modul, RFID-Technologie, Blockadenerkennung und Unterbrechungsüberwachung wie rotarus® flow.
Rotarus® smart: Rundet die Auswahl der rotarus® Pumpenantriebe im Basissegment ab. Die wichtigsten Parameter lassen sich mit dem Bedienfeld am Gehäuse einfach und schnell einstellen, die Drehzahl ist direkt am Gerät programmierbar. rotarus® smart lässt sich durch seinen geringen Platzbedarf leicht in eine bestehende Laborumgebung oder Produktionsanlage integrieren. Erhältlich mit 30 oder 40 Watt DC-Getriebemotor.
rotarus® fast: rotarus® fast ist speziell für die Kombination mit den Taumelkolbenpumpenköpfen konzipiert. Durch die einheitliche Geometrie der Pumpenkopfadaption ist es auch möglich, alle Schlauchpumpenköpfe aus der rotarus® Familie zu verwenden. rotarus® fast ist mit maximaler Intelligenz ausgestattet und als reine Förderpumpe, oder auch als Dosierpumpe einsetzbar. Alle hierfür notwendigen Parameter lassen sich wie in der kompletten rotarus Familie sehr übersichtlich und selbsterklärend über ein TFT Touchscreen programmieren. Die RFID Technologie detektiert den montierten Pumpenkopf und rotarus® fast stellt sich automatisch ohne Zutun des Bedieners auf die entsprechenden Parameter ein. So wird zum Beispiel die maximale Drehzahl pumpenkopfbezogen automatisch abgerufen. Es wird somit die optimale Förderleistung des Pumpenkopfes ausgeschöpft, bei gleichzeitiger Reduzierung des Verschleißes. Erhältlich mit 80-W-Motor.
Zubehörinformationen: Pumpenköpfe und Zubehör: Das rotarus Programm umfasst eine umfangreiche Auswahl an Einkanal- und Mehrkanalschlauchpumpenköpfen, sowie Taumelkolbenpumpenköpfen. Die Anschlusstechnik ist für schnelles Handling konzeptioniert. Mit einem Griff lassen sich die Köpfe schnell und einfach ohne Einsatz von Werkzeug auswechseln. Zur automatischen Pumpenkopferkennung, verfügen alle Pumpenköpfe von Hirschmann über RFID-Technologie. Ein durchdachtes Zubehörprogramm schafft Ihnen Handlungsfreiheit. So können Sie mit dem Fußtaster den Dosiervorgang starten und haben beide Hände frei für die Arbeit am Labortisch. Pumpengehäuse können auch am Stativ befestigt oder gestapelt werden. Ausführungen rotarus® flow, volume und fast sind umfangreich und dennoch einfach über Bedienmodul programmierbar.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge