Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Schlauchpumpen-Antriebe

Lieferant: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

523-52013-00 523-52010-00 523-52060-00 523-52010-02 523-52060-02 523-52013-02 523-52060-03 523-52013-03
224-0756EA 3992 EUR InStock
224-0756 224-1354 224-1355 224-1459 224-1438 224-1435 HEID523-52060-03 HEID523-52013-03
Schlauchpumpen-Antriebe
Pumpen Pumpenantriebe Antriebe für Schlauchradpumpen
Modell PD 5201 und PD 5206 für höchste Anforderungen. Peristaltikpumpen sind ideal zum Fördern und Dosieren von aggressiven, abrasiven oder korrosiven Lösungen, aber auch von sterilen Medien unter geringem Druck. Das Fördermedium kommt nur mit dem Schlauch in Berührung, daher keine Kontamination. Geeignet zur Förderung hochviskoser Medien bis 10 000 mPas. Die Pumpen sind selbstansaugend ohne Dichtung und Ventile. Einsetzbar in der Lebensmittelindustrie zur Filtration und Trennung, in der Wasseraufbereitung, der Biotechnologie und bei Standardanwendungen im Labor. Förderung unter Druck und Vakuum möglich. Wartungsfreie Motoren garantieren lange Lebensdauer. Fördermengen der Pumpenköpfe sind auf die einzelnen Schläuche bezogen im Programm hinterlegt, eine digitale Anzeige erfolgt im Display. Softwarepaket ist optional als Zubehör lieferbar. Der Pumpenantrieb ist mikroprozessorgesteuert. Mit Schnittstelle digital RS232; Drehzahl, Dosiermenge, Fördermenge, Pause und Schlauchdimension ansteuerbar. Digital Anzeige der Drehzahl (min⁻¹) und Fördermenge (ml/min). Digitale Anzeige des Fördervolumens (ml) bei Volumendosierung. Intervalldosierung mit einstellbaren Pausenzeiten. Neben der Fördermengenanzeige kann ein Dosiervolumen vorgegeben werden. Einfachste Kalibrierung des Fördervolumens (ml) und der Fördermenge (ml/min).

  • Analoge Schnittstelle 0 - 10 V oder 4 - 20 mA und digitale Schnittstelle RS232C für Drehzahl, Drehrichtung und Start/Stopp
  • Elektronische Drehzahlregelung mit hoher Regelgenauigkeit von ±0,5%
  • Umkehrbare Drehrichtung (links/rechts)
  • Maximaldrehzahltaster beschleunigt Befüllen und Entleeren der Schläuche

Modell PD 5201:
Förderleistung mit Einkanalpumpenköpfen von 0,3 - 729 ml/min, mit Mehrkanalpumpenköpfen von 0,005 - 336 ml/min
Drehzahlbereich 5 - 120 min⁻¹
Digitale Drehzahlregelung und digitale Drehzahlkontrolle mit Rückführung
Kann mit 2 Pumpenköpfen bestückt werden; SP quick und SP quick d in Kombination
Mehrkanalpumpenantrieb inkl. Mehrkanaladapter. Bestückbar mit Mehrkanal-Pumpenköpfen C 4, C 8 und C 12 (Pumpenköpfe bitte separat bestellen)
Bei der Anwendung mit Mehrkanal-Pumpenköpfen werden Volumen und Intervalldosierung im Gerätedisplay in µl angegeben (gilt für die Schlauchgrößen 0,2 - 0,9 mm)

Modell PD 5206:
Förderleistung 1,6 - 3644 ml/min
Drehzahlbereich 24 - 600 min⁻¹
Digitale Drehzahlregelung und digitale Drehzahlkontrolle mit Rückführung
Pumpenantrieb ist nicht für Mehrkanal-Pumpenköpfe und Pumpenkopf SP quick d geeignet

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge