Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Chromotropsäure Dinatriumsalz Dihydrat ACS

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

22414.06 22414.14 22414.22
22414.06EA 30.6 EUR InStock
22414.06 22414.14 22414.22
Chromotropsäure Dinatriumsalz Dihydrat ACS
Chromotropsäure Dinatriumsalz Dihydrat
CAS No.: 5808-22-0 Molecular Formula: C10H6Na2O8S2.2H2O Formula Weight: 400.29 (364.26anhy) Physical Form: Powder Appearance: Off-White to Buff-Coloured Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3647189 Merck Reference: 14,2241 MDL No.: MFCD00150612


Formel: (HO)₂C₁₀H₄(SO₃Na)₂·2H₂O
MW: 400.29 g/mol
Melting Pt: >300 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150612
CAS-Nummer: 5808-22-0
EINECS: 204-972-9
Merck Index: 14,2241
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge