Calciumsulfat Dihydrat 99,0-102,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
22452.294EA 78.6 EUR InStock
22452.294
Calciumsulfat Dihydrat 99,0-102,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Calciumsulfat Dihydrat
Formel: CaSO₄·2H₂O
MW: 172.17 g/mol
Dichte: 2.32 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149625
CAS-Nummer: 10101-41-4
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 13,01711
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99.0 - 102.0 %
NO3 (Nitrate) Passes test
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Insolubility in hydrochloric acid Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge