Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ammoniumhydrogendifluorid 95%, Reagenzqualität

Lieferant: HONEYWELL

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

224820-2.5KG 224820-500G
224820-2.5KGEA 422.75 EUR InStock
224820-2.5KG 224820-500G
Ammoniumhydrogendifluorid 95%, Reagenzqualität
Ammoniumhydrogendifluorid
  • ≥95% for general laboratory use.


Formel: NH₄HF₂
Melting Pt: 126 °C (Sublimation point 1,013 hPa)
Dichte: 1,500 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012018
CAS-Nummer: 1341-49-7
EINECS: 215-676-4
UN: 1727
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00498
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Identity (IR) complying
Assay of NH₄HF₂ 94.0 - 106.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge