Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

6-Chlor-m-toluidin 99%, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

225118-25G 225118-5G
225118-25GEA 489 EUR InStock
225118-25G 225118-5G
6-Chlor-m-toluidin 99%, Sigma-Aldrich®
6-Chlor-m-toluidin


Formel: C₇H₈ClN
Siedepunkt: 228…230 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 30 °C
Flash-Pt: 107 °C (geschlossener Tiegel)
Storage Temperature: Room Temperature
MDL Number: MFCD00007674
CAS-Nummer: 95-81-8
EINECS: 202-454-7
UN: 2239
ADR: 6.1,III
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc4f3e7d19195ef2f0c03e1a9bd73e315a1480ae&vid=bc4f3e7d19195ef2f0c03e1a9bd73e315a1480ae&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to tan solid, crystals, powder, crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms to structure
98.5% (minimum) 98.5 - 101.5% (with AgNO₃ after O₂ combustion)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge