VWR®, Casein
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
22544.292EA 126 EUR InStock
22544.292
VWR®, Casein
Proteine und Peptide
Proteine (auf wasserfreiem Produkt): ≥ 90,0
Freie sauer: Max. 1,0%
Fette: Max. 2,5%
Glührückstand (SO4): Max. 2,75%
Loss on drying: Max. 12%
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge