Chloralhydrat, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
22682.265EA 124 EUR InStock
22682.265
Chloralhydrat, GPR RECTAPUR®
Chloralhydrat
Formel: Cl₃CCH(OH)₂
MW: 165.4 g/mol
Siedepunkt: 97.5 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 52
Dichte: 1.901 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00044479
CAS-Nummer: 302-17-0
EINECS: 206-117-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,02113
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5db96e6ffe14849c6ffd0c2edd3db048fe472e17&vid=b640da367b0cc174ba7268c4b87563e847ec227b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
pH (10 %) 4.0 - 5.5
Evaporation residue Max. 0.15 %
Heavy metals (as Pb) Max. 100 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge