Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Chloramin T (Natriumsalz) Trihydrat ≥98% (durch Iodometrie), GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

22685.265EA 65.6 EUR InStock
22685.265 22685.360 22685.460
Chloramin T (Natriumsalz) Trihydrat ≥98% (durch Iodometrie), GPR RECTAPUR®
Chloramin T (Natriumsalz) Trihydrat


Formel: CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O
Melting Pt: 167…170 °C
Dichte: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 192 °C (geschlossener Tiegel)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149066
CAS-Nummer: 7080-50-4
EINECS: 204-854-7
UN: 3263
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02085
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (iodometric) ≥ 98 %
Identification (IR) Passes test
pH (25°C; 5 %) 8.0 - 11.5
Alcohol-insoluble matter ≤ 1.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 100 ppm
Fe (Iron) ≤ 100 ppm
Residue insoluble in anhydrous ethanol. Max. 2 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge