Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Pump tubing, spiral

Lieferant: NEOLAB

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

2-4042
228-1399EA 0 EUR InStock
228-1399
Pump tubing, spiral
Schläuche Transferschlauch
Nylon, spiral.

  • Resistant against oil, fuels, organic and inorganic substances
  • Low weight and easy handling
  • Temperature range: −40 to 100 °C
  • Max. operating pressure: 15 bar

Angled ends with turn able fittings on both sides. Suitable for gaseous and liquid media has an outer diameter of 75 mm of the spiral.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge