Messkolben, Klasse A, Duran-Glas, NS-Kunststoffstopfen
Lieferant: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
E-1572 E-1571 E-1570
228-5154EA 57.8 EUR InStock
228-5154 228-5152 228-5150
Messkolben, Klasse A, Duran-Glas, NS-Kunststoffstopfen
Kolben Messkolben
Messkolben werden aus Borosilikatglas hergestellt und haben einen NS-Kunststoffstopfen (PE).
  • Mit blauen Markierungen
  • Mit Normschliff
  • Gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
Zertifizierungen: Klasse A; DIN 12 664; ISO 1042
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge