Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Nickel-Aluminium ≥99,0% (Metall-Basis)

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

22890.09 22890.18 22890.30
22890.09EA 57.7 EUR InStock
22890.09 22890.18 22890.30
Nickel-Aluminium ≥99,0% (Metall-Basis)
Nickel-Aluminium
Nickel aluminum is used in strengthening constituent in high-temperature nickel-base superalloys, coating blades in gas turbines and jet engines

Purity: 99.0% min CAS No.: 12003-78-0 Molecular Formula: NiAl Physical Form: -100+325 Mesh Powder, Intermetallic Odour: Odourless


Formel: NiAl
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00167392
CAS-Nummer: 12003-78-0
EINECS: 234-439-6
UN: 3089
ADR: 4.1,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge