Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Cobalt(II)chlorid Hexahydrat 97,0-102,0%, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

22894.290EA 323 EUR InStock
22894.290 22894.184 22894.261 22894.465
Cobalt(II)chlorid Hexahydrat 97,0-102,0%, GPR RECTAPUR®
Cobalt(II)chlorid Hexahydrat


Formel: CoCl₂·6H₂O
Siedepunkt: 110 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 56 °C
Dichte: 1,92 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149652
CAS-Nummer: 7791-13-1
EINECS: 231-589-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02462
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt Min. 97 %
Identification passes test
SO4 (Sulphate) max. 100 ppm
Cu (Copper) max. 50 ppm
Fe (Iron) max. 50 ppm
Ni (Nickel) max. 0.15%
Pb (Lead) max. 30 ppm
Zn (Zinc) max. 0.05%

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge