Cobalt(II)chlorid Hexahydrat 98,0-102,0, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. zA Ni_free
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
22896.184EA 180 EUR InStock
22896.184
Cobalt(II)chlorid Hexahydrat 98,0-102,0, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. zA Ni_free
Cobalt(II)chlorid Hexahydrat
Formel: CoCl₂·6H₂O
MW: 237.93 g/mol
Siedepunkt: 110
Melting Pt: 56
Dichte: 1.92 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149652
CAS-Nummer: 7791-13-1
EINECS: 231-589-4
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02462
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 98.0 - 102.0 %
Insolubility in water Max. 100 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Cu (Copper) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm
Mg (Magnesium) Max. 20 ppm
Mn (Manganese) Max. 10 ppm
Na (Sodium) Max. 100 ppm
Ni (Nickel) Max. 50 ppm
Pb (Lead) Max. 5 ppm
Zn (Zinc) Max. 20 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge