Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kaliumperiodat 99,8-100,3% ACS

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

22896.14 22896.22
22896.14EA 64.9 EUR InStock
22896.14 22896.22
Kaliumperiodat 99,8-100,3% ACS
Kaliumperiodat
Purity: 99.8%-100.3% CAS No.: 7790-21-8 Molecular Formula: KIO4 Formula Weight: 230.00 Physical Form: Powder Density: 3.618 Appearance: White Melting Point: 582° Merck Reference: 14,7654 UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00011407

For the Colourimetric determination of Mn (oxidizes manganese compounds to permanganates), as oxidizing agent


Formel: KlO₄
Melting Pt: 582 °C
Dichte: 3,618
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011407
CAS-Nummer: 7790-21-8
EINECS: 232-196-0
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,7654
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge