Schlauchklemmen
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
F182120000
229-0007EA 67.9 EUR InStock
229-0007
Schlauchklemmen
Klemmen Schlauchklemmen und Sanitärklemmen
Aus Acetal-Kunststoff geformt. Diese Schlauchklemme bietet eine so präzise Ein-/Aus- und Feinsteuerung, dass sie in vielen Anwendungen Absperrhähne ersetzt.
  • Kann ohne Abtrennen der Schläuche oder Betriebsunterbrechung installiert werden
  • Auch für flexible Schläuche mit einem Außen-Ø von bis zu 14 mm geeignet
  • Beständig gegen Säuren, Basen und organische Lösungsmittel
  • Autoklavierbar
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge