Schlauchklemmen, SP Bel-Art
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
F182180000
229-0322EA 62.3 EUR InStock
229-0322
Schlauchklemmen, SP Bel-Art
Klemmen Schlauchklemmen und Sanitärklemmen
Acetal, blau. Ideal zum sicheren Verschließen von dünnwandigen Schläuchen mit 0,82 mm Wandstärke und dünner.
  • Zähne über eine Länge von 27 mm sorgen für sicheren Verschluss
  • Gute Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • Einfache und sichere Anbringung an jeder beliebigen Stelle
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge