Strömungsanzeiger
Lieferant: KARTELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
538
229-0576EA 36.3 EUR InStock
229-0576
Strömungsanzeiger
Durchflussanzeiger
Strömungsanzeiger (SAN) zur einfachen optischen Kontrolle des Durchflusses. Die Rotationsgeschwindigkeit des Balls ist proportional dem Durchfluss.
  • Für Flüssigkeiten ab 50 ml/min horizontal und ab 140 ml/min vertikal positioniert
  • Für Gase ab 3 l/min horizontal und ab 8 l/min vertikal positioniert
Connector o.d.: 6.5 - 10 mm
W×D×H (mm): 102×14×52
Achtung! Bitte beachten: Nicht geeignet für korrosive Flüssigkeiten und Temperaturen über 50 °C.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge