Schlauchverbinder, T-Form
Lieferant: KARTELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
70459 70460 70461 70462 70463 70520 70521
229-0703EA 10.7 EUR InStock
229-0703 229-0704 229-0705 229-0706 229-0707 229-0719 229-0720
Schlauchverbinder, T-Form
Fittings und Verbinder
PP, durchscheinend.
  • Gute mechanische und chemische Beständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • Autoklavierbar
  • Für Lebensmittel geeignet
Maße werden sowohl nominal als auch exakt angegeben, da die Flexibilität der ausgewählten Schläuche die Größe beeinflussen kann. Bitte benutzen Sie unsere Schlauchlehre 229-0111 zur Ermittlung der passenden Größe. Sie erhalten Sie dann die Maße für den passenden Verbinder.
They meet with the Food and Drug regulations.90/128CEE 92/39CEE and FDA 21 CFR 177.1520.
Suitable for foodstuff.
Zertifizierungen: Erfüllen die Normen gemäß FDA.90/128 CEE, 92/39 CEE und FDA 21 CFR 177.1520.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge