Schlauch-Schnellkupplungen, gerade
Lieferant: KARTELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
70434 70435 70436 70536 70535
229-0700EA 23.4 EUR InStock
229-0700 229-0701 229-0702 229-0730 229-0729
Schlauch-Schnellkupplungen, gerade
Fittings und Verbinder
LDPE, transparent, unzerbrechlich.
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Gute Temperaturbeständigkeit (Gebrauchstemperatur bis 80 °C)
  • Unzerbrechlich, sehr gut dichtend
Mit konischen Enden. Zwei zusammensteckbare Teile. Sehr gut dichtend, jederzeit mühelos zu trennen. Nicht für Unterdruck geeignet.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge