Schlauchverbinder, gerade
Lieferant: Brand
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
152400 152715 152705 152710
229-3176EA 31 EUR InStock
229-3176 229-3173 229-3171 229-3172
Schlauchverbinder, gerade
Fittings und Verbinder
PP, transparent, mit konischen Enden.
  • Gute mechanische und chemische Beständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
For tubes with varying diameters.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge