Schlauchverbinder, gerade
Lieferant: Brand
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
152505 152510 152605 152615
229-3241EA 25.5 EUR InStock
229-3241 229-3242 229-3251 229-3255
Schlauchverbinder, gerade
Fittings und Verbinder
PP oder HDPE, durchscheinend.
  • Gute mechanische und chemische Beständigkeit
  • Schlauchverbinder aus PP bieten eine hervorragende Temperaturbeständigkeit
  • Schlauchverbinder aus HDPE bieten eine gute Temperaturbeständigkeit
Mit konischen Enden. Zur Verbindung von Schläuchen mit unterschiedlichen Durchmessern.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge