Schlauchverbindungsstücke, gerade
Lieferant: KOHLER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
7508900004 7508900005 7508900006 7508900008 7508900010 7508900012
229-4741EA 4.5 EUR InStock
229-4741 229-4742 229-4743 229-4744 229-4745 229-4746
Schlauchverbindungsstücke, gerade
Fittings und Verbinder
Polyacetal (POM), weiß
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig bis +100 °C
  • Robust, langlebig
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge