Schlauchschellen mit Schneckengewinde
Lieferant: KOHLER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1247565009 1167642010 1167642013 1247565015 1267702016 1267702020 1267702026 1267702032
229-7311EA 79.9 EUR InStock
229-7311 229-7312 229-7313 229-7314 229-7315 229-7316 229-7317 229-7318
Schlauchschellen mit Schneckengewinde
Klemmen Schlauchklemmen und Sanitärklemmen
Spannband aus Edelstahl, rostfrei, mit verzinkter Gewindeschraube.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Temperaturbeständigkeit, säurebeständig
  • Sicherer und fester Sitz
  • Leichte Montage bzw. Demontage mittels Schlitzschraubendreher
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge