Natriumcholat, Millipore®
Lieferant: Calbiochem (Part of Merck)
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
229101-50
229101-50EA 146 EUR InStock
229101-50
Natriumcholat, Millipore®
Natriumcholat
Formel: C₂₄H₃₉NaO₅
MW: 430.56 g/mol
Melting Pt: 198
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150749
CAS-Nummer: 361-09-1
EINECS: 206-643-5
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge