Chlorbenzol ≥99,5% für die HPLC
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
22922.K2 22922.M1
22922.K2EA 86.2 EUR InStock
22922.K2 22922.M1
Chlorbenzol ≥99,5% für die HPLC
Chlorbenzol
Purity: 99.5% CAS No.: 108-90-7 Molecular Formula: C6H5Cl Formula Weight: 112.56 Flash Point: 28°(82°F) Physical Form: Liquid Density: 1.106 Refractive Index: 1.5240 Appearance: Colourless Odour: Aromatic Melting Point: -45° Boiling Point: 132° Beilstein Reference: 605632 Merck Reference: 14,2121 UN No.: 1134 MDL No.: MFCD00000530
Formel: C₆H₅Cl
MW: 112.56 g/mol
Siedepunkt: 132 °C
Melting Pt: –45 °C
Dichte: 1.106
Flash-Pt: 28 °C (82 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000530
CAS-Nummer: 108-90-7
EINECS: 203-628-5
UN: 1134
ADR: 3 III
REACH: 01-2119432722-45
Merck Index: 14,2121
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3de7b2cdf345bec36e545333b590a8be006958f&vid=4f02280074483508350884f67e1f465280f8e8fe&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge