Benedicts Reagenz Sugar_urine_qual
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
230045REA 145 EUR InStock
230045R
Benedicts Reagenz Sugar_urine_qual
Benedicts Reagenz
Benedict’s reagent for qualitative detection of sugar in urine.
MDL Number: MFCD00146068
CAS-Nummer: 63126-89-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
S.G. @ 20°C 1.192 - 1.195
Dextrose Test Positive Reaction
Thiocyanate Test Negative Reaction
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge